Produktbezeichnung
1-(Cyclopropylmethyl)piperazin 97%
Produktnummer
658839
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
57184-25-5
Molekulargewicht
140.23
Test
Spezifikation
Appearance (Color)Colorless to Yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms to Structure
Proton NMR spectraConforms to Structure
Purity (GC)≥96.5 %