Produktbezeichnung
5-(4-Aminophenyl)-furan-2-carbonsäure-methylester 97%
Produktnummer
648469
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
52939-06-7
Molekulargewicht
217.22
Test | Spezifikation |
---|---|
Appearance (Color) | White to Tan |
Appearance (Form) | Conforms to Requirement |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 64.0 - 68.7 % |
Nitrogen | 6.2 - 6.7 % |
Purity (GC) | ≥96.5 % |