Produktbezeichnung
Natriummethansulfinat technical grade, 85%
Produktnummer
433063
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
20277-69-4
Molekulargewicht
102.09
Test | Spezifikation |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |