Produktbezeichnung
2,4,6-Trimethylbenzylmercaptan 98%
Produktnummer
428450
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
21411-42-7
Molekulargewicht
166.28
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Powder with Chunk(s) |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |