Produktbezeichnung
4-(Benzyloxy)benzaldehyd 97%
Produktnummer
123714
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
4397-53-9
Molekulargewicht
212.24
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |