Merck
V900708
Methylcarbamat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Methyl-carbamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-939-2
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
bp
176-177 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylcarbamat
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)