Merck
V900155
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
98%, Vetec™, reagent grade
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
TED, Triethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-999-9
Beilstein/REAXYS Number:
103618
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
vapor pressure
2.9 mmHg ( 50 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)