Fortfahren mit
1674004
USP
Tretinoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Retinsäure, ATRA, Tretinoin, Vitamin-A-Säure, all-trans-Retinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2057223
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tretinoin
manufacturer/tradename
USP
mp
180-181 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Tretinoin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Tretinoin-Creme
  • Tretinoin-Gel
  • Tretinoin topische Lösung
  • Isotretinoin
  • Isotretinoin-Kapseln
  • Acitretin
Biochem/physiol Actions
all−trans−Retinsäure (ATRA) ist ein Ligand sowohl für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR). Gebundenes RAR und RXR fungieren als Transkriptionsfaktoren, die das Wachstum und die Differenzierung von normalen und malignen Zellen regulieren. Cytochrom P450 (CYP) katalysiert die 4-Hydroxylierung von ATRA. Retinsäure induziert die Differenzierung embryonaler Stammzellen in neuronale Zellen.
Ligand sowohl für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR); induziert die Differenzierung embryonaler Stammzellen in neuronale Zellen.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1187554720T1850000
Tretinoin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1674004
Tretinoin
Tretinoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1850000
Tretinoin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Potent modulator of growth and differentiation. Inhibits melanocyte adhesion, motility, and growth.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Gene Information
-
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
API family
tretinoin
API family
tretinoin
API family
-
API family
tretinoin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tretinoin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)