Fortfahren mit
1667508
USP
Tobramycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamin, Nebramycin Faktor 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
350 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 448.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1357507
CHF 448.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tobramycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Es ist für die Verwendung als USP-Referenzstandard in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.(1)
Es wird auch verwendet, um die Standardlösung für Identifizierung und Assay von Tobramycin und seinen verschiedenen Darreichungsformen mittels Dünnschichtchromatografie (DC) bzw. Flüssigchromatografie (LC) in Kombination mit einem UV-Nachweis bei 365 nm gemäß den folgenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) herzustellen:
  • Tobramycin
  • Tobramycin für Injektionszwecke
  • ophthalmologische Tobramycin-Salbe
  • ophthalmologische Tobramycin-Lösung
  • Tobramycin-Injektion
  • Tobramycinsulfat
  • ophthalmologische Tobramycin- und Dexamethason-Suspension
  • Tobramycin-Inhalationslösung
  • ophthalmologische Tobramycin- und Fluormetholonacetat-Suspension
  • ophthalmologische Tobramycin- und Dexamethason-Salbe
Biochem/physiol Actions
Tobramycin ist ein Aminoglykosid.
Wirkungsweise: Bindet an die 70S ribosomale Untereinheit; hemmt die Translokation; löst Fehlcodierung aus.
Wirkspektrum: gram-negative Bakterien. Nicht wirksam gegen Enterokokken
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP333PHR1079T1500000
Tobramycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667508
Tobramycin
Tobramycin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP333
Tobramycin
Tobramycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1500000
Tobramycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
tobramycin
API family
tobramycin
API family
tobramycin
API family
tobramycin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tobramycin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)