Fortfahren mit
1643260
USP
Tamsulosin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)-ethyl]-amino]-propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3’980.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 3’980.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tamsulosin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChI key
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tamsulosin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tamsulosin Hydrochloride Capsules
  • Dutasteride and Tamsulosin Hydrochloride Capsules
Biochem/physiol Actions
Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird.
Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird. Seine Wirkung als α-Blocker beinflusst auch die Iris und führt zu Komplikationen bei Operationen am Grauen Star, bekannt als "Floppy Iris Syndrom".
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000650BP876PHR1524
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
API family
tamsulosin
API family
tamsulosin
API family
tamsulosin
API family
tamsulosin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamsulosin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)