Fortfahren mit
1314009
USP
Hydrochlorthiazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Chlor-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid, 6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 412.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8ClN3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 412.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydrochlorothiazide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der UPS-Referenzstandard Hydrochlorothiazid ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standardlösungen, Standard-Stammlösungen, Systemeignungslösungen und Hydrochlorothiazid-Standardlösungen für Assay-, Leistungs- und Verunreinigungsanalysen gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Hydrochlorothiazide Capsules
  • Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
Biochem/physiol Actions
Carboanhydrasehemmer
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1032H1200000H4759
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
crystalline
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... ALB(213), CA1(759), CA11(770), CA12(771), CA13(377677), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA6(765), CA7(766), CA8(767), CA9(768), SLC12A3(6559)
API family
hydrochlorothiazide
API family
hydrochlorothiazide
API family
hydrochlorothiazide
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochlorthiazid
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)