Fortfahren mit
1235398
USP
Heptylsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Heptansäure, Enanthsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 909.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1744723
MDL number:
CHF 909.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
enanthic acid
expl. lim.
10.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Enanthic Acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3737W334812W334804
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Fragrance grade, Kosher
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor density
4.5 (vs air)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptylsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)