1029545
USP
Amlodipin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Ethyl-5-methyl-(4RS)-4-(2-chlorphenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-ethoxy]-methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, 4-(2-Chlorphenyl)-2-{[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-ethoxy]-methyl}-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amlodipine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30H,4,13-15H2,1-3H3
InChIKey
AHHPZGUFLGCZCF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable