Merck
TA9H94533608
Targetmol Chemicals Inc.
1-Methylinosine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.26
Iupac Name
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1-methyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Inchi Code
1S/C11H14N4O5/c1-14-3-13-9-6(10(14)19)12-4-15(9)11-8(18)7(17)5(2-16)20-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChIKey
WJNGQIYEQLPJMN-IOSLPCCCSA-N
Lagertemp.
-80/-20
Purity
98.13%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/1-Methylinosine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)