Merck
794-0320
HPLC Analysis of Lipoxidase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: [A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient: linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analyt
Beschreibung
    Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)