Fortfahren mit
64751
Trocknungssäule mit Fritte, 400 mm x 22 mm AD
Synonym(e):
Spezialglassäule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Segment
L × O.D.
400 mm × 22 mm
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
64785-UZ419958Z419966
L × O.D.
400 mm × 22 mm
L × O.D.
-
L × O.D.
-
L × O.D.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
compatibility
for use with US EPA Protocol
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)