Fortfahren mit
Z709166
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 2155, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 220.00
4 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 793.00
CHF 674.05
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2155
CHF 220.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless , colorless tip
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
0.5-100 μL
volume
100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
  • Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
General description
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
Packaging
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2973Z709204Z717207
description
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
description
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
description
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
description
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2160P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2069G
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
RNase free, barrier, DNase free
feature
barrier
feature
barrier
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
volume
100 μL
volume
1—100 μL
volume
5—200 μL
volume
200 μL
material
colorless , colorless tip
material
colorless
material
colorless tip
material
colorless
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea (Racked), case of 5 packs
packaging
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
packaging
pack of 960 ea (racked)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)