Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
960 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 176.00 |
5 x 960 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 791.00 |
Über diesen Artikel
CHF 176.00
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibility
for use with
- Biohit Electronic 10-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Corning 4962 10-100 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- MLA Digital Pipette 10-50 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100 μl
- Rainin EDP Plus 10-100 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100 μl
- Rainin Pipetman 10-100 μl
- Transferpette 5-50 μl
- Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Application
Packaging
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile | description ART 10 Reach, volume range 0.1-10 μL, sterile | description ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile |
| volume 1—100 μL | volume 0.1—10 μL | volume 0.5—20 μL | volume 1000 μL |
| feature barrier, RNase free, DNase free | feature barrier, RNase free, DNase free | feature RNase free, barrier, DNase free | feature DNase free, RNase free, barrier |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2065E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2140 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2079 |
| material colorless | material colorless | material colorless tip | material colorless |
| packaging case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked) | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 800 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?