Fortfahren mit
Z2000
β-Zearalenol
≥98%
Synonym(e):
beta-Zearalenol, 2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 211.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 435.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 211.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Reactant involved in biological studies including:
  • Synthesis of amino glycoside nucleotides
  • Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
  • Derivatization of Zearalenone
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0166Z0417Z0167
description
≥98%
description
-
description
~98% (HPLC)
description
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)