Fortfahren mit
V9130
Pelargonsäure-vanillylamid
≥97%, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate inhibitor, powder
Synonym(e):
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-nonanamid, N-Vanillylnonanamid, N-Vanillylpelargonamid, Nonansäurevanillylamide, Pseudocapsaicin, ‘Capsaicin synthetisch’, ‘Nonylvanylamid’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.10
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 179.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-484-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2144300
Assay:
≥97%
Form:
powder
CHF 64.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pelargonsäure-vanillylamid, ≥97%, powder
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
N-Vanillylnonanamide has antifouling properties. It acts as an nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) inhibitor.
Application
N-Vanillylnonanamide has been used for the preparation of spicules.[1] It has also been used to reduce the firing of most extrinsic sensory axons.
Other Notes
Synthetic analogue of capsaicin with similar bioactivity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
15971PHL89820SML2637
assay
≥97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pelargonsäure-vanillylamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)