Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClFN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.77
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4-Hydroxymidazolam,
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
mp
186-187 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C=CC=C1)=C1C2=NC(O)C3=CN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
InChI key
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Hydroxymidazolam can be used in cell biology studies. It can also be used for studying cell signaling and neuroscience.
Biochem/physiol Actions
4′-Hydroxymidazolam is the minor hydroxylated metabolite of Midazolam (MDZ). The product contributes in the pharmacological impact of MDZ.
CYP3A4 metabolite of midazolam.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?