Merck
UC209
4-Hydroxywarfarin
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-[1´-(4´´-hydroxyphenyl)-3´-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccc(O)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3
InChI key
RRZWAMPDGRWRPF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Hydroxywarfarin has been used to study its effects on the inhibition of CYP2C9-mediated S-warfarin metabolism.
Biochem/physiol Actions
Minor CYP3A4 metabolite od (S)-warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
4-Hydroxywarfarin is soluble in methanol and DMSO.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)