Merck
TOX2
In Vitro Toxicology Assay Kit, XTT based
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
Usage:
 kit sufficient for 1,000 tests
Storage temp.:
−20°C
Detection method:
colorimetric
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
usage
 kit sufficient for 1,000 tests
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
λmax
450 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
Application
For spectrophotometric measurement of cell viability by mitochodrial dehydrogenase. Absorbance of converted dye is measured at a wavelength of 450 nm.
Biochem/physiol Actions
Conversion of XTT to a water-soluble colored formazan derivative.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)