Fortfahren mit
T7254
Nα-Tosyl-L-lysin-chlormethylketon -hydrochlorid
powder, ≥96% (TLC)
Synonym(e):
(3S)-1-Chlor-3-Tosylamid-7-Amino-2-Heptanon -hydrochlorid, (3S)-7-Amino-1-chlor-3-tosylamino-2-heptanon -hydrochlorid, TLCK, Tosyl-L-lysyl-chlormethan -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21ClN2O3S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
224-266-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7106867
eCl@ss:
32160406
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-Tosyl-L-lysin-chlormethylketon -hydrochlorid, ≥96% (TLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
potency
10-100 μM effective concentration
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
Application
Nα-Tosyl-L-Lysil-Chlormethylketon-Hydrochlorid hat folgende Anwendungen:
  • Verhinderung der Bindung von Trypsinen an das Affinitätsmaterial bei der Chymotrypsin-Aufreinigung durch ihre Hemmung im Rohextrakt
  • Protease-Inhibitor bei der Gewebe- und Zellhomogenisierung[1]
  • Trypsin-Inhibitor zur Bestimmung des spezifischen Protease-Aktivitätsgrades[2]
Biochem/physiol Actions
Nα-Tosyl-L-Lysin-Chlormethylketon-Hydrochlorid (TLCK) blockiert die Liposaccharid (LPS)- oder Zytokin-induzierte Aktivierung von Nukulearfaktor κB (NF-κB), was wiederum die Induktion der Transkription von induzierbarer Stickoxid-Synthase (iNOS) und Cyclooxygenase-2 (COX-2) blockiert. Blockiert die Aktivierung von pp70s6k durch alle Mitogene. Blockiert die Apoptose in Zelllinien, da es die Verarbeitung von Caspasen in manchen Zelllinien und manchen Stimuli hemmt.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Disclaimer
Mindestens zwei Jahre stabil bei Lagerung mit einem Trockenmittel bei − 20 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90182T4376C9033
assay
≥96% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NFKB2(4791)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NFKB1(4790), NKAP(79576), NKRF(55922), NOS2(4843), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)