Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 47.20 |
50 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 89.60 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
90-110% (compared to standard)
Biological source:
Porcine pancreas
CHF 47.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Porcine pancreas
Quality Segment
form
tablet
specific activity
90-110% (compared to standard)
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Application
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet†. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
For use in immunohistochemical procedures to enhance staining and to unmask antigens after routine fixation and processing.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininresten. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
This product is a lyophilized powder soluble in Hank′s Balanced Salt Solution at 25 mg/mL.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
For applications that require EDTA, solubilizing trypsin should be done with a buffered salt solution contaiing no Ca2+ or Mg2+.
Other Notes
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein ΔA253 von 0,001 pro min bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C. Eine BTEE-Einheit = 320 ATEE-Einheiten. Reaktionsvolumen = 3,2 ml (1-cm-Lichtweg).
Disclaimer
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity - | specific activity 13,000-20,000 BAEE units/mg protein | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| biological source Porcine pancreas | biological source human pancreas | biological source - | biological source Porcine pancreas |
| form tablet | form salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt - | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Schweinepankreas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?