Fortfahren mit
T0807
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)-propansulfonat
≥99% (TLC), BioXtra
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)-propansulfonat, 3-(Myristyldimethylammonio)propansulfonat, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, SB3-14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 606.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
CHF 606.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Zwitterionisches Detergens
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate is a zwitterionic surfactant used in various electrostatic ion chromatography techniques. [1]
Application
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate has been used in a study to assess a method for quantifying perchlorate in biological samples using CE and capacitively coupled contactless conductivity detection. [2] It has also been used in a study to investigate an approach for establishing adsorbents for elimination of water-soluble organic dyes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7763H688340772
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
155
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
cell analysis
application(s)
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)