Fortfahren mit
T0656
1,3,4,6-Tetrachloro-3α,6α-diphenylglycouril
Synonym(e):
Iodo-Gen®, NSC 4462
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 229.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10Cl4N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
CHF 229.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
ClN1C(=O)N(Cl)C2(N(Cl)C(=O)N(Cl)C12c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C16H10Cl4N4O2/c17-21-13(25)23(19)16(12-9-5-2-6-10-12)15(21,11-7-3-1-4-8-11)22(18)14(26)24(16)20/h1-10H
InChI key
FJQZXCPWAGYPSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Iodination reagent used in radioiodination acting as an oxidative agent
Reagent involved in comparison studies with chloramine-T
Reagent used for oxidation of urazoles
Legal Information
Iodo-Gen is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)