Fortfahren mit
SML4075
Ginsenoside Rg1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammar-24-ene-6,20-diyl bis-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A2, Ginsenoside g1, Panaxoside A, Panaxoside Rg1, Panaxsaponin Rg1, Rg1 ginsenoside, Sanchinoside C1, Sanchinoside Rg1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H72O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
801.01
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Panax notoginseng (Burk.) F.H.Chen
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI key
YURJSTAIMNSZAE-HHNZYBFYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major component of Panax ginseng that exhibits a variety of pharmacological actions including regulation of organ function regulation of adult stem cells, inhibition of autophagy and endoplasmic reticulum stress, antioxidant, anti-inflammatory, and metabolic modulation.
Ginsenoside Rg1, a key component of Panax ginseng, is a tetracyclic triterpenoid derivative that displays various pharmacological properties such as regulating organ function, regulating adult stem cells, inhibiting autophagy and endoplasmic reticulum stress to protect cardiac function, antioxidant, anti-inflammatory, and metabolic modulation. Ginsenoside Rg1 has also been found to be an effective regulator of mesenchymal stem cells and to have a positive effect on hepatic steatosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89214Y000209668317
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
crystals
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: soluble mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)