Fortfahren mit
SML4074
Trabectedin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-6′,8,14-Trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-3′,4′,6,7,12,13,14,16-octahydrospiro(6,16-(epithiopropanooxymethano)-7,13-imino-6aH-1,3-dioxolo(7,8)isoquino(3,2-b)(3)benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin)-5-yl acetate, 1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-5-(Acetyloxy)-3′,4′,6,6a,7,13,14,16-octahydro-6′,8,14-trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethylspiro[6,16-(epithiopropanoxymethano)-7,13-imino-12H-1,3-dioxolo[7,8]isoquino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin]-19-one, ET-743, Ecteinascidin 743
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H43N3O11S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
761.84
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C1=C2OCO1)=C(OC(C)=O)C3=C2[C@H](CO4)N([C@@H](O)[C@H]5N(C)[C@@H]6C7=C(C5)C=C(C)C(OC)=C7O)C6[C@H]3SC[C@@]8(C4=O)NCCC9=C8C=C(OC)C(O)=C9
InChI
1S/C39H43N3O11S/c1-16-9-20-10-22-37(46)42-23-13-50-38(47)39(21-12-25(48-5)24(44)11-19(21)7-8-40-39)14-54-36(30(42)29(41(22)4)26(20)31(45)32(16)49-6)28-27(23)35-34(51-15-52-35)17(2)33(28)53-18(3)43/h9,11-12,22-23,29-30,36-37,40,44-46H,7-8,10,13-15H2,1-6H3/
InChI key
PKVRCIRHQMSYJX-CXIMGACLSA-N
Biochem/physiol Actions
Anti-proliferative; a potent anticancer agent.
Trabectedin is an alkylating drug that binds guanine residues in the minor groove of DNA, causing RNA polymerase II arrest, interfering with transcription and DNA repair pathways. It is anti-proliferative, a potent anticancer agent that has been approved to treat advanced soft tissue sarcoma and is being investigated for treatment of multiple other cancers.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)