Fortfahren mit
SML3597
ARUK3001185
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Cl2F3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1N2C=CN=N2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4Cl2F3N3/c10-5-1-2-6(17-4-3-15-16-17)8(11)7(5)9(12,13)14/h1-4H
InChI key
XVFXHCLMGYJAQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARUK3001185 is a brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor (IC50 = 6.7 nM) and Wnt signaling activator with no cross-reactivity toward panels of 39 serine hydrolases, 485 kinases (IC50 >10 μM), and 47 human off-target liabilities (IC50 >30 μM).
Brain-penetrant, orally available, potent and selective carboxylesterase Notum inhibitor and Wnt signaling activator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3598SML3729SML3455
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)