Fortfahren mit
SML3576
Mandipropamid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide, Mandi
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(OCC#C)C(=O)NCCc2cc(c(cc2)OCC#C)OC
InChI
1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
InChI key
KWLVWJPJKJMCSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chemical inducers of proximity; specifically induces complex formation between PYR1 and ABI (Mandi CIP system); fungicide
Mandipropamid (Mandi) is an agrochemical extensively used as fungicide. Mandipropamid specifically induces complex formation between a sixfold mutant of the plant hormone receptor pyrabactin resistance 1 (PYR1) and abscisic acid insensitive (ABI). Mandipropamid is a highly cell permeable, low toxic chemical inducers of proximity in vivo. It induces rapid colocalization of proteins contained fused receptor domain PYRMandi and receiver domain ABI.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
32805SML2719SML1445
description
≥98% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mandipropamid
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)