Fortfahren mit
SML3501
Dehydrocorydaline
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
13-Methylpalmatine, 5,6-Dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyldibenzo[a,g]quinolizinium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.43
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C2[N+](CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C41
InChI
1S/C22H24NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3/q+1
InChI key
RFKQJTRWODZPHF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects
Dehydrocorydaline is an alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects. Dehydrocorydaline attenuates bone cancer pain through suppression M1 phenotype and upregulation M2 phenotype of microglia in the spinal cord.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3257SML3336SML3598
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
, White to very dark grey
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)