Fortfahren mit
SML3153
AMG 487
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-{1-[3-(4-Ethoxy-phenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-pyrido[2,3-d]-pyrimidin-2-yl]-ethyl}-N-pyridin-3-yl-methyl-2-(4-trifluoromethoxyphenyl)-acetamide, AMG-487, AMG487
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H28F3N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CC(=O)N(Cc5cnccc5)C(=C2Nc3ncccc3C(=O)N2c4ccc(cc4)OCC)C
InChI
1S/C32H28F3N5O4/c1-3-43-25-14-10-24(11-15-25)40-30(38-29-27(31(40)42)7-5-17-37-29)21(2)39(20-23-6-4-16-36-19-23)28(41)18-22-8-12-26(13-9-22)44-32(33,34)35/h4-17,19H,3,18,20H2,1-2H3,(H,37,38)
InChI key
IEKPMGNVFDUVPK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AMG 487 is an orally available, potent and selective chemokine (C-X-C motif) receptor 3 (CXCR3) antagonist (IC50 = 8/8.2 nM against CXCL10/11 (IP-10/ITAC) for CXCR3 binding) that inhibits CXCR3 ligands-induced cell migration (CXCL10/11/9 IC50 = 8/15/36 nM). AMG 487 inhibits ITAC-induced calcium mobilization in vitro (IC50 = 5 nM) and reduces bleomycin-induced cellular lung recruitment in wild-type mice to the same level as in Cxcr3-deficient mice in vivo (3 mg/kg b.i.d. s.c.).
Orally available, potent and selective chemokine (C-X-C motif) receptor 3 (CXCR3) antagonist in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3375SML3539SML1336
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)