Fortfahren mit
SML3148
BI8622
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BI 8622, BI-8622, N-[4-(Aminomethyl)phenyl]-6-(4-cyano-4-phenyl-1-piperidinyl)-5-methyl-4-pyrimidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 115.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 373.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.51
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 115.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1(CCN(CC1)C2=C(C)C(C(NC3=CC=C(CN)C=C3)=O)=NC=N2)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H26N6O/c1-18-22(24(32)30-21-9-7-19(15-26)8-10-21)28-17-29-23(18)31-13-11-25(16-27,12-14-31)20-5-3-2-4-6-20/h2-10,17H,11-15,26H2,1H3,(H,30,32)
InChI key
IJHAXMJRQQTBPL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI8622 is a selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor (IC50 = 3.2 μM by HUWE1 HECT-domain auto-ubiquitination assay; IC50 >50 μM against other HECT-domain Ub ligases tested). BI8622 inhibits the degradation of HUWE1 target proteiins, including MCL1 (IC50 = 6.8 μM; UV irradiated HeLa MCL1 transfectants), MIZ1 (10 μM; Ls174T), and TopBP1. BI8622 suppresses Ls174T colony formation (IC50 = 8.4 μM in 5 days) and the growth of three colon carcinoma cell lines (20 μM for 5 days; HCT116, HT29, SW480).
Selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor against HUWE1-mediated degration of target proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3149HPA002548SAB3500179
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)