Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BI8626 is a selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor (IC50 = 0.9 µM by HUWE1 HECT-domain auto-ubiquitination assay; IC50 >50 µM against other HECT-domain Ub ligases tested). BI8626 inhibits the degradation of HUWE1 target proteiins, including MCL1, MIZ1, and TopBP1 (10-20 µM). BI8626 suppresses Ls174T colony formation (IC50 = 0.7 µM in 5 days) and the growth of three colon carcinoma cell lines (20 µM for 5 days; HCT116, HT29, SW480).
Selective HUWE1 (HECTH9; MULE; ARF-BP1) inhibitor against HUWE1-mediated degration of target proteins.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?