Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 57.50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 207.00 CHF 175.95 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 57.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CN3C=C(C=CC3=N2)C)C=C1
InChI
1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
AWEWSJJCANQFRB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent and selective H3K4 demethylase KDM5A (JARID1A) inhibitor that improves iPSC reprogramming efficiency of human fibroblasts via OCT4 induction.
O4I3 is a highly potent and KDM5A (JARID1A) subtype-selective H3K4 demethylase KDM5 inhibitor (KDM5A IC50 = 0.15 nM vs KDM5B/C/D IC50 = 125.2/9.76/4.7 nM, KDM4 IC50 = 249 nM, LSD1 IC50 >100 μM) that effectively induces OCT4 expresson and improves OSKM-induced pluripotent stem cell (iPSC) reprogramming efficiency of human primary fibroblasts (50 nM) by preventing KDM5A from interfering with H3K4Me3 enrichment at the OCT4 promoter. O4I3 promotes hPSC homeostasis and represses cellular differentiation, increasing hPSCs viability up to 4-fold at a low 10 nM concentration when compared with Rock inhibitor Y-27632 treatment at 10 μM.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?