Fortfahren mit
SML2869
Ispinesib
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-(3-Aminopropyl)-N-[1-(3-benzyl-7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, CK0238273, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, SB 715992, SB-715992, SB715992
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H33ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.06
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +315 to +375°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2nc([n]([c](c2cc1)=O)Cc4ccccc4)[C@H](N(CCCN)C(=O)c3ccc(cc3)C)C(C)C
InChI
1S/C30H33ClN4O2/c1-20(2)27(34(17-7-16-32)29(36)23-12-10-21(3)11-13-23)28-33-26-18-24(31)14-15-25(26)30(37)35(28)19-22-8-5-4-6-9-22/h4-6,8-15,18,20,27H,7,16-17,19,32H2,1-3H3/t27-/m1/s1
InChI key
QJZRFPJCWMNVAV-HHHXNRCGSA-N
Biochem/physiol Actions
Ispinesib (SB-715992) is a potent and highly selective kinesin spindle protein (KSP, KIF11, EG5) allosteric inhibtor that specifically inhibits microtubule (MT)-stimulated ATPase activity of KSP (Ki = 1.7 nM; 5 μM MT, 500 μM ATP, 0.75 nM human KSP), but not ubiquitous kinesin heavy chain KHC, neuronal kinesin KIF1A, or mitotic kinesins CENP-E, RabK6, MCAK, MKLP1. Ispinesib exhibits anti-cancer efficacy in cultures (GI50 = 45 nM/BT-474 & 19 nM/MDA-MB-468) and in cancer xenograft models in vivo (8 or 10 mg/kg q4d×3 ip. mice with MCF-7, HCC-1954, KPL4, BT-474 xenografts).
Potent and highly selective kinesin spindle protein (KSP, KIF11, EG5) allosteric inhibtor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0652SML0391SML0481
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)