Fortfahren mit
SML2840
AZD2066
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine, AZD 2066
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 303.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16ClN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 73.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)c2[o]nc(c2)[C@H](Oc3[n](c(nn3)c4ccncc4)C)C
InChI
1S/C19H16ClN5O2/c1-12(16-11-17(27-24-16)14-4-3-5-15(20)10-14)26-19-23-22-18(25(19)2)13-6-8-21-9-7-13/h3-12H,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI key
SXWHYTICXCLKDG-GFCCVEGCSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD2066 is an orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5). AZD2066 exhibited satisfactory efficacy in patients suffering from neuropathic pain with mechanical hypersensitivity.
orally bioavailable, brain penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of the metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2306SML1858U105
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)