Fortfahren mit
SML2591
SCH-39166 hydrobromide
≥98% (HPLC), D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist , powder
Synonym(e):
(-)-trans-6,7,7a,8,9,13b-Hexahydro-3-chloro-2-hydroxy-N-methyl- 5H-benzo[d]naptho-(2,1-b)azepine hydrobromide, (6aS,13bR)-11-Chloro-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-7-methyl-5H-benzo[d]naphth[2,1-b]azepin-12-ol hydrobromide, (6aS-trans)-11-Chloro-6,6a,7,8,9,13b-hexahydro-7-methyl-5H-Benzo[d]naphth[2,1-b]azepin-12-ol hydrobromide, Ecopipam hydrobromide, PSYRX 101 hydrobromide, PSYRX-101 hydrobromide, PSYRX101 hydrobromide, SCH 39166 hydrobromide, SCH39166 hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 111.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 448.00
CHF 380.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20ClNO·HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 111.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SCH-39166 hydrobromide, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
High-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
SCH-39166 (ecopipam) is a high-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist (Ki = 1.2 nM/D1, 2.0 nM/D5, 980 nM/D2, 5.52 μM/D4, 80 nM/5-HT, 731 nM/α2a). SCH-39166 is widely employed both in cultures and in animal studies in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2058A5879162957
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to dark brown
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)