Merck
SML2579
Sigma-Aldrich
Tafluprost acid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-Heptenoic acid, 9α,11α-dihydroxy-15,15-difluoro-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranor-prosta-5Z,13E-dien-1-oic acid, AFP-172
Größe auswählen
1 MG
CHF 54.70
5 MG
CHF 222.00
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 54.70
5 MG
CHF 222.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28F2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Optische Aktivität
[α]/D 17 to 22°, c = 1.0 in methanol
Farbe
colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\[C@@H]1[C@H]([C@H](C[C@H]1O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C22H28F2O5/c23-22(24,15-29-16-8-4-3-5-9-16)13-12-18-17(19(25)14-20(18)26)10-6-1-2-7-11-21(27)28/h1,3-6,8-9,12-13,17-20,25-26H,2,7,10-11,14-15H2,(H,27,28)/b6-1-,13-12+/t17-,18-,19+,20-/m1/s1
InChIKey
KIQXRQVVYTYYAZ-VKVYFNERSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost acid is the active metabolite of Tafluprost, a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. Taflupost acid has high affinity and selectivity for the prostaglandin PGF2α (FP) receptor with a Ki of 0.4 nM.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)