Fortfahren mit
SML2525
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 178.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 670.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34F2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.53
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
CHF 178.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(COc2ccccc2)\C=C\C1C(CC(C1C\C=C\CCCC(=O)OC(C)C)O)O
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
InChI key
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin F2α agonist; Antiglaucoma agent
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1167B6309S8692
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), oil
form
oil
form
oil
form
oil
form
oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to yellow
color
colorless to yellow
color
light yellow
color
colorless to yellow-brown
optical activity
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)