Fortfahren mit
SML2483
Fesoterodine fumarate
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methylpropanoic acid-2-[(1R)-3-[bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl ester, fumarate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 95.40
CHF 81.09
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 384.00
CHF 326.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37NO3 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
CHF 81.09
ListenpreisCHF 95.40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)C)OC1=C([C@@H](C2=CC=CC=C2)CCN(C(C)C)C(C)C)C=C(CO)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O
InChI
1S/C26H37NO3.C4H4O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t23-;/m1./s1
InChI key
MWHXMIASLKXGBU-RNCYCKTQSA-N
Biochem/physiol Actions
Fesoterodine fumarate is a prodrug of 5-hydroxymethyl tolterodine (5-HMT), which a muscarinic M2 and M3-receptor antagonist with antispasmodic activity, and is also the active metabolite of tolterodine. Fesoterodine fumarate is used clinically for the treatment of overactive bladder (OAB).
Muscarinic M2 and M3-receptor antagonist; Anti-spasmodic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5192SML2894SML2182
description
≥93% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
light yellow
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)