Fortfahren mit
SML2293
NSC61610
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CID247228, N1,N4-Bis[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-1,4-benzenedicarboxamide, NCI 61610
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 304.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 304.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=CC(C3=NC4=C(N3)C=CC=C4)=C2)=O)NC5=CC(C6=NC7=C(N6)C=CC=C7)=CC=C5
InChI
1S/C34H24N6O2/c41-33(35-25-9-5-7-23(19-25)31-37-27-11-1-2-12-28(27)38-31)21-15-17-22(18-16-21)34(42)36-26-10-6-8-24(20-26)32-39-29-13-3-4-14-30(29)40-32/h1-20H,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,38)(H,39,40)
InChI key
WSXIJTIFOWCMIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC61610 is an orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand that induces IL-10-mediated anti-inflammatory responses that ameliorate disease activity and decrease inflammatory lesions in the gut. Also NSC61610 modulates immune response to influenza A H1N1pdm virus infection in mice.
orally available and potent lanthionine synthetase C-like 2 (LANCL2) ligand
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0634SML2631SML0077
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
color
off-white to purple
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)