Fortfahren mit
SML2261
Conivaptan hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[(4,5-dihydro-2­methylimidazo[4,5-d][1]benzazepin-6(1H)-yl)carbonyl]phenyl]- [1,1’-biphenyl]-2-carboxamide monohydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.10
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 261.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H26N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
535.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 64.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(N2CCC(N=C(C)N3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6.Cl
InChI
1S/C32H26N4O2.ClH/c1-21-33-28-19-20-36(29-14-8-7-13-27(29)30(28)34-21)32(38)23-15-17-24(18-16-23)35-31(37)26-12-6-5-11-25(26)22-9-3-2-4-10-22;/h2-18H,19-20H2,1H3,(H,33,34)(H,35,37);1H
InChI key
BTYHAFSDANBVMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Conivaptan hydrochloride is a novel dual Arginine vasopressin receptor (AVP-R) antagonist for AVP-R types 1a (V1a) and V2-R. Conivaptan potently inhibits AVP-induced intracellular signaling through human V2 and V1a receptors with no agonistic activity.
Nonpeptide, dual vasopressin V1a/V2 receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2114SML2761SML0580
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)