Fortfahren mit
SML2221
CU-CPT9a
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Methyl-4-(7-methoxyl-4-quinolinyl)-phenol, Phenol, 4-(7-methoxy-4-quinolinyl)-2-methyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 98.20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 98.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C23)=CC=C1O
InChI
1S/C17H15NO2/c1-11-9-12(3-6-17(11)19)14-7-8-18-16-10-13(20-2)4-5-15(14)16/h3-10,19H,1-2H3
InChI key
HNYBTVKYLVLWCB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CU-CPT9a is a potent and selective inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8). It binds to TLR8 at a site different from current small-molecule TLR7/8 agonists, stabilizing the TLR8 dimer in its resting state, thus preventing TLR8 activation It exhibited an IC50 value of 0.5 nM and blocked TLR8 activation induced by either resiquimod (R848) or ssRNA without affecting the closely related TLR7 or cells expressing other TLRs. CU-CPT9a also suppressed TNF-α levels in a dose-dependent manner in cells from patients with rheumatoid arthritis.
Inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2694SML1161SML2983
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white
color
white to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)