Fortfahren mit
SML2217
Parecoxib sodium
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
SC-69124, Sodium (4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenylsulfonyl)(propionyl)amide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 362.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N2O4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 362.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=CC=C(S([N-]C(CC)=O)(=O)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=NO1.[Na+]
InChI
1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor
Parecoxib sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. It is a water-soluble and injectable prodrug of valdecoxib.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2014SML1276SML2784
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)