Fortfahren mit
SML2162
Telithromycin
≥90% (HPLC), bacterial protein synthesis inhibitor, powder
Synonym(e):
(3aS,4R,7R,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)-4-Ethyloctahydro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]-10-[[3,4,6-trideoxy-3-dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-2H-oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 140.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 465.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H65N5O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
812.00
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
682-750-4
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
CHF 140.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Telithromycin, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCN2C=NC(C3=CC=CN=C3)=C2)O[C@]4([C@@]1([H])[C@H](C([C@@H](C[C@]([C@@H]([C@H](C([C@H](C(O[C@@H]4CC)=O)C)=O)C)O[C@H]5[C@@H]([C@H](C[C@H](O5)C)N(C)C)O)(OC)C)C)=O)C)C
InChI
1S/C43H65N5O10/c1-12-33-43(8)37(48(41(53)58-43)19-14-13-18-47-23-31(45-24-47)30-16-15-17-44-22-30)27(4)34(49)25(2)21-42(7,54-11)38(28(5)35(50)29(6)39(52)56-33)57-40-36(51)32(46(9)10)20-26(3)55-40/h15-17,22-29,32-33,36-38,40,51H,12-14,18-21H2,1-11H3/t25-,26-,27+,28+,29-,32+,33-,36-,37-,38-,40+,42-,43-/m1/s1
InChI key
LJVAJPDWBABPEJ-PNUFFHFMSA-N
Biochem/physiol Actions
Ketolide antibiotic
Telithromycin is a ketolide antibiotic, the first to enter clinical use. It is used to treat mild to moderate respiratory infections. Telithromycin binds to the subunit 50S of the bacterial ribosome, interfering with bacterial protein synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2212SBR00037804657
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 1
target_organs
Liver,Eyes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)