Fortfahren mit
SML2104
Ambrisentan
≥98% (HPLC), Endothelin ETA Receptor Antagonist, powder
Synonym(e):
(+)-(2S)-2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 161.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 479.00
CHF 407.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41121706
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 161.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ambrisentan, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +160 to +190°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)=NC(O[C@@H](C(C2=CC=CC=C2)(OC)C3=CC=CC=C3)C(O)=O)=N1
InChI
1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)
InChI key
OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ambrisentan is an endothelin receptor antagonist used in the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH). It is 200-fold selective for the the ETA receptor subtype with a Ki of 1 nM for ETA and a Ki of 195 nM for ETB.
Endothelin ETA Receptor Antagonist; Antihypertensive; Pulmonary Hypertension Treatment
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101911110191881019122
Ambrisentan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019111
Ambrisentan
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D +160 to +190°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ambrisentan
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)