Fortfahren mit
SML2045
R-IMPP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N3O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.60
Speichern 15% mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1)N([C@H]2CNCCC2)C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3.[H]Cl
InChI
1S/C24H27N3O2.ClH/c1-29-21-11-8-18(9-12-21)10-13-23(28)27(20-6-4-15-25-17-20)24-22-7-3-2-5-19(22)14-16-26-24;/h2-3,5,7-9,11-12,14,16,20,25H,4,6,10,13,15,17H2,1H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI key
OSIRDWNTKGVIOE-VEIFNGETSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of PCSK9 secretion
R-IMPP is a potent and selective inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) secretion that stimulates uptake of LDL-C in hepatoma cells by increasing LDL-R levels, without altering levels of secreted transferrin. R-IMPP binds selectively to human ribosomes and causes transcript-dependent inhibition of PCSK9 translation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7068SML1132SAB2501521
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), white, powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
colorless to pale yellow
color
-
Sigma-Aldrich R-IMPP hydrochloride 100mg
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)