Fortfahren mit
SML1998
KLH45
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-Cyclohexyl-N-phenethyl-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazole-2-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 100.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 333.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25F3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
CHF 100.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
InChI key
FYOYNRLSBYWAHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
In vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2
KLH45 is an in vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2. KLH45 inactivates brain levels of DDHD2 and increases levels of triglycerides in mouse brain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0358SML2092SML1602
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
film
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to light yellow
color
colorless
color
colorless
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)